Learn More
Solución estándar X10, 10 ml
Código de producto. 11970088
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
300 mosm/kg H2O
900 mosm/kg H2O
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
11970088 300 mosm/kg H2O paquete de 10
11920557 900 mosm/kg H2O paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11970088 Proveedor Loeser N.º de proveedor 0.01.0001
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una calibración sencilla de los osmómetros. Loeser™ Standard Solution Standard envía 10 ampollas de vidrio de 1 ml de contenido.
  • Solución estándar para osmómetro
  • Envase de 10 ampollas de vidrio de 1 ml de contenido.
  • Para una fácil calibración de los osmómetros.
Especificaciones
Envase Ampollas de vidrio
Concentración 300 mosm/kg H2O
pH 7
Punto de fusión -0,55 °C
Punto de ebullición 100,4 °C
Cantidad 10 ml