Learn More
Solución estándar X10, 10 ml
Código de producto. 11920557
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
300 mosm/kg H2O
900 mosm/kg H2O
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
11920557 900 mosm/kg H2O paquete de 10
11970088 300 mosm/kg H2O paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11920557 Proveedor Loeser N.º de proveedor 0.01.0002
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proporciona una calibración sencilla de los osmómetros. Loeser™ Standard Solution Standard envía 10 ampollas de vidrio de 1 ml de contenido.
  • Solución estándar para osmómetro
  • Envase de 10 ampollas de vidrio de 1 ml de contenido.
  • Para una fácil calibración de los osmómetros.
Specifications
Envase Ampollas de vidrio
Concentración 900 mosm/kg H2O
pH 7
Punto de fusión -1672 °C
Punto de ebullición 101 °C
Cantidad 10 x 1 mL