Learn More
Bochem™ Varilla de base de soporte
Código de producto. 10740052
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10740052 1500 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10740052 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5115
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
La varilla de base de soporte Bochem™ está fabricada en acero inoxidable y se utiliza con bases de soporte.
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 1500 mm
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Tamaño de rosca M10
Descripción Roscas externas