Learn More
Bochem™ Base de soporte con pie ajustable
Código de producto. 10578272
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Varillas (rosca M10) y pinzas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10578272 Varillas (rosca M10) y pinzas cada uno
1 options
Código de producto. 10578272 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5036
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La base de soporte barnizada de acero Bochem™ tiene un pie ajustable para la estabilidad y se utiliza con varillas, anillos y pinzas M10 para el soporte de varios aparatos de laboratorio.
  • Base barnizada de acero DIN 12892
  • Rosca M10
  • Pie ajustable
Specifications
Material Acero barnizado
Dimensiones (L x An) 250 x 160 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Anchura de la base (métrico) 160 mm
Tipo de producto Base de soporte
Para utilizar con (aplicación) Sujeción y soporte de aparatos de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Varillas (rosca M10) y pinzas