Learn More
Thermo Scientific™ Soporte para dispositivo de retirada de tapones de rosca de 8 canales
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11772328
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
25,1 x 9,5 x 5 cm (9,87 x 3,76 x 2 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11772328 25,1 x 9,5 x 5 cm (9,87 x 3,76 x 2 pulg) cada uno
1 options
Código de producto. 11772328 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporte para su uso con el dispositivo de colocación y retirada para tapones de rosca de 8 canales Thermo Scientific™. El dispositivo de retirada de tapones manual permite procesar una gradilla completa de tubos de laboratorio con tapón de rosca en menos de un minuto.
Procese una gradilla completa de tubos Thermo Scientific™ Matrix™ o Thermo Scientific™ Nunc™ en menos de un minuto con este dispositivo de colocación y retirada de tapones ergonómico y manual. El dispositivo de colocación y retirada de tapones de rosca de 8 canales Thermo Scientific™ está diseñado para tubos con tapón al par óptimo para mantener la integridad de las muestras y evitar la pérdida de muestras durante el almacenamiento. El dispositivo de colocación y retirada para tapones de rosca de 8 canales es un complemento muy práctico al procesamiento de sobremesa de tubos de almacenamiento con rosca.
Características:
  • Mejora el rendimiento del procesamiento de procesos manuales con la colocación y retirada de tapones automatizada de tubos en columnas en solo cuatro segundos
  • Garantiza la reproducibilidad mediante la colocación de tapones en todos los tubos en el par de torsión óptimo especificado para el tubo
  • Permite a cualquier persona del laboratorio colocar o retirar tapones en tubos con un diseño ligero, sencillo de usar y ergonómico.
  • El soporte permite un fácil almacenamiento de los tapones retirados durante las fases de procesamiento de las muestras
  • Prácticamente siempre disponible para su uso  con una batería de larga duración y con un tiempo de recarga rápido 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de destapado 8 canales
Descripción Soporte para dispositivo para colocar/retirar tapones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25,1 x 9,5 x 5 cm (9,87 x 3,76 x 2 pulg)
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm
Longitud (imperial) 9,87 in
Longitud (métrico) 25,1 cm
Peso neto (imperial) 0,97 lb
Peso neto (métrico) 0,44 kg
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Funcionamiento Operación manual mediante conmutador
Tiempo de recarga 90 min
Tensión 110/240 V
Anchura (imperial) 3,76 in
Anchura (métrico) 9,5 cm
duración de batería 20 gradillas como mínimo, tapado y destapado
Tipo Stand for Capper/Decapper
Para utilizar con (equipo) Dispositivo de retirada para tapones de rosca de 8 canales Thermo Scientific™ (4105MAT, 4105NUN).