Learn More
Rogo Sampaic™ Soporte
Código de producto. 11702674
Change view
Click to view available options
Tamaño:
180 mm
120 x 210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11702674 120 x 210 mm cada uno
11722674 180 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11702674 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor FFB515
Especificaciones
Tipo de producto Soporte
Longitud (métrico) 210 mm
Tamaño 120 x 210 mm
Dimensiones (L x An) 210 x 120 mm
Altura (imperial) 3 pies
N.° por paquete 1 unidad
Anchura (métrico) 120 mm