missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ STAMBP Monoclonal Antibody (K56003_5C8), Invitrogen™

Código de producto. 30194908
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
50 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30194908 50 μL 50 microgramos
30200475 200 μL 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30194908 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA555901

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: KSAVIPEKKD TVKKLKEIAF PKAEELKAEL LKRYTKEYTE YNEEKKKEAE ELARNMAIQQ ELEKEKQRVA QQKQQQLEQE QFHAFEEMIR NQELEKERLK IVQEFGKVDP GLGGPLVPDL EKPSLDVFPT LTVSSIQPSD CHTTVRPAKP PVVDRSLKPG ALSNSESIPT

Cytokine-mediated signal transduction in the JAK-STAT cascade requires the involvement of adaptor molecules. One such signal-transducing adaptor molecule contains an SH3 domain that is required for induction of MYC and cell growth. The protein encoded by this gene binds to the SH3 domain of the signal-transducing adaptor molecule, and plays a critical role in cytokine-mediated signaling for MYC induction and cell cycle progression. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding the same protein isoform have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STAMBP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon K56003_5C8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica Stambp
N.º de referencia del gen O95630
Alias de gen 5330424L14Rik; 5730422L11Rik; AMSH; associated molecule with the SH3 domain of STAM; AW107289; Endosome-associated ubiquitin isopeptidase; MGC126516; MGC126518; MICCAP; mKIAA4198; Stam binding protein; STAM-binding protein; Stambp; testicular secretory protein Li 54
Símbolos de los genes Stambp
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human STAMBP (immunogen range is 81-250).
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10617
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.