Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stains-all |
| Nombre de nota | 97% |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Beilstein | 27, IV, 8619 |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 559.59 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Grado | Pure |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Espectrometría UV | Complies |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación