Learn More
Thermo Scientific Chemicals Stains-all, 97 %, puro
Código de producto. 10370594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10370594 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10276840 1 g Frasco de vidrio 1 g
10410491 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 10370594
Marca: Thermo Scientific Chemicals 213512500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7423-31-6 | C30H28BrN2S2+ | 560.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7423-31-6
Fórmula molecular C30H28BrN2S2+
Peso molecular (g/mol) 560.592
Número MDL MFCD00078788
Clave InChI MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1, 2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1, 2-d]thiazolium bromide
PubChem CID 123134119
Nombre IUPAC (2E)-1-etil-2-[(E)-3-(1-etilbenzo[e][1,3]benzotiazol-1-ium-2-il)-2-metilprop-2-enylidene]benzo[e][1,3]benzotiazol; hidrobromuro
SMILES CCN1C(=CC(=CC2=[N+](C3=C(S2)C=CC4=CC=CC=C43)CC)C)SC5=C1C6=CC=CC=C6C=C5.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stains-all
Nombre de nota 97%
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Beilstein 27, IV, 8619
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 559.59
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Gris a morado
Cantidad 250 mg
Forma física Polvo