Learn More
Thermo Scientific Chemicals Stains-All, 96 %
Código de producto. 15424817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424817 1 g 1 g
15434817 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424817 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H32127.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7423-31-6 | C30H27BrN2S2
General protein and nucleic acid stain, which stains different colors on bands of RNA (bluish purple), DNA (blue) and proteins (red)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7423-31-6
Fórmula molecular C30H27BrN2S2
Sinónimo 1-Etil-2-[(E)-3-(1-etilnaftaleno[1,2-d]tiazolina-2-ilideno)-2-metilpropeno]naftaleno[1,2-d]bromuro de tiazolio; 3,3′-dietil-9-metil-4,5,4′,5′-dibenzotiacarbocianina
Especificaciones
ensayo 0,96
Formula Weight (peso de la fórmula) 559,58g/mol
Beilstein 3865213
Cantidad 1 g
Tipo de producto Stain
compliance-icons
Nombre del producto
  • Stains-All
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazol-2(1H)-ylidene)-2-methyl-1-propenyl]-naphtho[1,2-d]thiazol