Learn More
Epredia™ Accesorios para módulos de tinción por lotes StainMate™ Mini 10
Código de producto. 12688446 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cubeta de baño adicional
Cubeta de baño de agua
Tapa
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12688446 Cubeta de baño de agua cada uno
12648446 Tapa cada uno
12638446 Cubeta de baño adicional cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12688446 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor E103/SS/WB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mantenga el equipo de tinción por lotes Epredia™ StainMate™ Mini 10 con los accesorios de tinción por lotes StainMate Mini 10.
Los accesorios para el módulo del sistema de tinción por lotes Mini 10 incluyen:
  • Cubeta de baño adicional
  • Tapa
  • Módulo de secado
  • Cubeta de baño externa
  • Gradilla adicional
  • Campana extractora
  • Cubeta de baño
Módulo de secador
  • El secador de portaobjetos con ventilador funciona a aprox. 70 °C.
  • Se engancha a la izquierda o a la derecha del módulo StainMate
Campana extractora
  • Extrae vapores mediante un filtro de carbón sustituible
  • Se coloca fácilmente en el interior de la base de la campana extractora
  • Puerta transparente con bisagras para facilitar el acceso
Cubeta de baño externa
  • Se coloca en cualquier lateral de StainMate para aumentar la capacidad
  • Hecho de acero inoxidable pulido con baño de acetal blanco y tapa
  • Capacidad: 38mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubeta de baño de agua