Learn More
Sanplatec™ Desecador de vacío de acero inoxidable SNV-250SUS
Código de producto. 30245657
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
15 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30245657 15 L cada uno
1 options
La ventana de la puerta transparente está hecha de acrílico. Compruebe la resistencia del material antes de utilizar materiales o productos químicos que emitan calor.
Código de producto. 30245657 Proveedor Sanplatec™ N.º de proveedor 27400+BS/RCSNV250SUS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00€
    2198.26€ / paquete de 1
    Ahorro 611.74€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
La ventana de la puerta transparente está hecha de acrílico. Compruebe la resistencia del material antes de utilizar materiales o productos químicos que emitan calor.
El material inoxidable proporciona una excelente durabilidad y resistencia química. Tamaño compacto con 2 válvulas y 1 manómetro.
  • Desecador al vacío con excelente durabilidad y hermeticidad.
  • Marco de puerta de acero inoxidable, panel de puerta de placa acrílica para una gran visibilidad de la muestra.
  • El material SUS evita la corrosión al almacenar productos químicos.
  • Vacío admisible: de 0,1 a 101 kPa
  • Volumen: Aprox. 15 L
  • Manómetro de vacío: 1 pieza (para 0 a 0,1 MPa)
  • Válvulas: 2 piezas (diámetro exterior de la boquilla 9 mm)
  • Material exterior: acero inoxidable (SUS304)
  • Material interior: acero inoxidable (SUS304)
  • Estante: acero inoxidable, 1 ud. (espacio inferior H 100 mm, espacio superior H 150 mm)
  • Puerta: Marco de acero inoxidable (SUS304) + Placa acrílica de 20 mm
  • Junta de puerta: Caucho de silicona
Especificaciones
Material Plástico
Tipo de producto Desecador para vacío
Incluye 2 válvulas, 1 manómetro, 1 estante
Volumen (métrico) 15 L
Altura (métrico) 335 mm
Peso (métrico) 19 kg