Learn More
Sampling Systems™ Tambor de almacenamiento inoxidable
Código de producto. 15849581 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
25 L
50 L
100 L
150 L
200 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15849581 10 L cada uno
15859581 100 L cada uno
15869581 150 L cada uno
15879581 200 L cada uno
15889581 25 L cada uno
15899581 50 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15849581 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A12610
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Su diseño robusto e higiénico lo hace adecuado para las aplicaciones más exigentes. El tambor de almacenamiento inoxidable Samping Systems™ tiene un acabado de muy alta calidad y se suministra con asas laterales resistentes, tapa, junta y banda de c
  • Tambores de grado farmacéutico y químico con la parte superior abierta y con tapas
  • Tamaños de 5 l a 200 l (tamaños más grandes disponibles bajo petición)
  • Diseño de alta calidad y alta resistencia
  • Piezas en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable 316L
  • Interior sin fisuras
  • Tapa fijada con banda de cierre (acero inoxidable 304)
  • Junta de la tapa: caucho de silicona aceptable por la FDA
  • Borde superior higiénico
  • Se suministra con asas laterales
  • Diseño correcto según GMP completamente soldado
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Capacidad (métrico) 10 L
Material Acero inoxidable
Incluye Tapa, abrazadera y junta de silicona
Altura (métrico) 280 mm
Diámetro interior (métrico) 223 mm