Learn More
Econix™ Soporte Z de acero inoxidable para el recipiente Econix™ de 6 l
Código de producto. 12983665 Tienda Econix Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Pipeta Bio-bin Econix de 6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12983665 Pipeta Bio-bin Econix de 6 L cada uno
1 options
Código de producto. 12983665 Proveedor Econix™ N.º de proveedor BEXBBZS6.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.35€
    24.99€ / paquete de 1
    Ahorro 1.36€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Utilice el soporte Z para facilitar el acceso al llenado y embalaje de su recipiente Bio-bin™ de 6 l.
  • Soporte de pie para biocontenedores de 6 l
  • Acero inoxidable
  • Construcción a prueba de líquidos
Especificaciones
Descripción Soporte de acero inoxidable para Bio-bin de 6 l para pipetas
Altura (métrico) 190 mm
Anchura (métrico) 190 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Bio-Bin de 6 l
Para utilizar con (equipo) Pipeta Bio-bin Econix de 6 L
Material Acero inoxidable