Learn More
Buerkle™ Clips de manguera con engranaje helicoidal
Product Code. 10428151 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
De 12 a 20 mm de diám.
De 16 a 27 mm de diám.
De 8 a 12 mm de diám.
Diám. de 20 a 32 mm
Diámetro: 10 a 16 mm
Entre 25 y 40 mm
Unit Size:
10 PCS
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño de los tubos Unit Size
10428151 Diámetro: 10 a 16 mm 10 PCS
10595624 De 8 a 12 mm de diám. paquete de 10
16616703 Entre 25 y 40 mm paquete de 10
15784068 Diám. de 20 a 32 mm paquete de 10
10263020 De 12 a 20 mm de diám. paquete de 10
10550784 De 16 a 27 mm de diám. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10428151 Supplier Buerkle™ Supplier No. 86771016
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con acero inoxidable 1,4016.
  • Con rosca
  • El tornillo está recubierto de cinc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro (métrico) 10 a 16 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con Mangueras
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de los tubos Diámetro: 10 a 16 mm
Tipo de producto Abrazadera de manguera con rosca sin fin