Learn More
Erlab Superficie de trabajo de acero inoxidable Captair 483 inteligente
Código de producto. 15545164 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Captair Campana extractora de humos filtrante sin conductos 483
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15545164 Captair Campana extractora de humos filtrante sin conductos 483 cada uno
1 options
Código de producto. 15545164 Proveedor Erlab N.º de proveedor I0164050001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Superficie de trabajo para sus campanas extractoras sin conductos.
  • Superficie de trabajo para su campana extractora de humos sin conductos 483 Smart
  • Material: acero inoxidable
  • Equipo: Bandeja de retención de derrames
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Captair Campana extractora de humos filtrante sin conductos 483
Tipo de producto Superficie de trabajo