Learn More
Micronova™ Cepillo de alambre de acero inoxidable
BIOPHARMA
Código de producto. 15501755 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
40,6 cm
Diámetro de la cerda (métrico):
5,72 cm
Tipo de producto:
Cepillo en forma de J
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro de la cerda (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
15501755 40,6 cm 5,72 cm Cepillo en forma de J cada uno
1 options
Código de producto. 15501755 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BRWM22512J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.95€
    44.09€ / paquete de 1
    Ahorro 1.86€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cepillos de alambre de acero inoxidable duraderos con cerdas de nailon están disponibles en una variedad de tamaños para limpiar piezas, tubos y áreas difíciles de alcanzar.
Micronova Los cepillos de alambre de acero inoxidable son excelentes para limpiar válvulas, tubos, cilindros, cámaras estrechas y otras áreas difíciles de limpiar. Los cepillos duraderos son lo suficientemente flexibles como para doblarse a través de las conexiones, pero lo suficientemente rígidos para eliminar residuos. Las versiones cónicas añaden un nivel de versatilidad de limpieza.
  • Nylon cepillos de cerdas con núcleo de alambre de acero inoxidable
  • Ideal para válvulas, tubos, cilindros y cámaras estrechas
  • Flexible para doblarse a través de las conexiones, pero lo suficientemente rígido para retirar residuos
  • Las versiones cónicas añaden versatilidad de limpieza
  • Disponible en una gama de diámetros de 0,25 a 2 in (0,63 a 5 cm)
Specifications
Tipo de producto Cepillo en forma de J
Bristle Type Rigidez media
Color-coded Sí
Material del mango Alambre de acero inoxidable con mango de plástico
Tipo de mango Rosca ACME
Tipo de punta Extremo tipo penacho
Esterilidad No estéril
Aspecto Cepillo de alambre^ Flexbrush, cepillo de alambre flexible en forma de pulgada, de acero inoxidable, con mango de plástico y conexión acme.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Instrucciones de cuidado El artículo se puede limpiar después de su uso y colgar para un secado y saneamiento óptimos. La flexibilidad del cabezal permite a los usuarios ''darle forma'' para aplicaciones de limpieza personalizadas.
Certificaciones/conformidad ISO Instalación Certificada 9001; Certificado de conformidad; Materiales aprobados por la FDA
Color Blanco
Contenido y almacenamiento Conservar en un lugar seco, a temperatura ambiente y con circulación de aire ideal.
Diámetro de cerda (imperial) 2,25 pulg.
Diámetro de la cerda (métrico) 5,72 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16 x 2,2 x 2,2 in. (40,6 x 5,7 x 5,7 cm)
Desechables Reutilizable
filtradas por Sin filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Los cepillos se flexionan para limpiar conductos, exteriores de tuberías o interiores de recipientes.
Para utilizar con (equipo) Manijas serie STAH o STAEH; Cubiertas FlexBrushTM
Incluye Sin asa
Longitud (imperial) 16 in
Longitud del cepillo (imperial) 12 in
Longitud del mango (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 40,6 cm
Longitud del cepillo (métrico) 30.4 cm
Longitud del mango (métrico) 10.2 cm
Material Nailon, acero inoxidable (304), plástico
Envase Cada cepillo está empaquetado individualmente.
Cantidad 12/Cs.
Resistente a Desinfectantes y soluciones de limpieza estándar
Tamaño 16 x 10 x 8 in.
Peso (imperial) 9 lb.
Peso (métrico) 4.08 kg
Anchura de cerda (imperial) 2,25 in
Ancho de cerda (métrico) 5,7 cm