Learn More
Bochem™ Cestillo de cable de acero inoxidable cuadrado
Código de producto. 10683452
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
150 x 100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10683452 150 x 100 x 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10683452 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 10023
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Almacene artículos de laboratorio en el cestillo de alambre de acero inoxidable cuadrado Bochem™. Es resistente y estable.
  • Acero inoxidable
  • Cuadrada
  • Fondo plano para una mayor estabilidad
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 100 x 100 mm
Tipo de producto Cestillo de alambre
matriz, red, conjunto 150 mm