Learn More
Bochem™ Cestillos de cable de acero inoxidable
Código de producto. 10603652
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10603652 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10603652 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 10028
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Material E-Poli 18/10
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 x 180 x 150 mm
Longitud (métrico) 180 mm
Altura (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 180 mm