Learn More
Bochem™ Cestillo de cable de acero inoxidable cuadrado
Código de producto. 10644032
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
matriz, red, conjunto:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) matriz, red, conjunto unitSize
10644032 200 x 200 x 200 mm 200 mm cada uno
10000751 150 x 150 x 150 mm - cada uno
10468812 180 x 180 x 180 mm 180 mm cada uno
10603462 160 x 160 x 160 mm 160 mm cada uno
10545031 200 x 200 x 150 mm 200 mm cada uno
10545221 250 x 150 x 150 mm 250 mm cada uno
10654032 300 x 200 x 150 mm 300 mm cada uno
10244271 400 x 300 x 200 mm 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10644032 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 10031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene artículos de laboratorio en el cestillo de alambre de acero inoxidable cuadrado Bochem™. Es resistente y estable.
  • Acero inoxidable
  • Cuadrada
  • Fondo plano para una mayor estabilidad
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 200 (L) x 200 mm (An)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 200 x 200 mm
Peso (métrico) 481 g
Tipo de producto Cestillo de alambre
matriz, red, conjunto 200 mm