Learn More
Bochem™ Cestillo de cable de acero inoxidable cuadrado
Código de producto. 10000751
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
matriz, red, conjunto:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad matriz, red, conjunto
10000751 150 x 150 x 150 mm cada uno -
10468812 180 x 180 x 180 mm cada uno 180 mm
10603462 160 x 160 x 160 mm cada uno 160 mm
10545031 200 x 200 x 150 mm cada uno 200 mm
10545221 250 x 150 x 150 mm cada uno 250 mm
10654032 300 x 200 x 150 mm cada uno 300 mm
10644032 200 x 200 x 200 mm cada uno 200 mm
10244271 400 x 300 x 200 mm cada uno 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10000751 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 10025
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Almacene artículos de laboratorio en el cestillo de alambre de acero inoxidable cuadrado Bochem™. Es resistente y estable.
  • Acero inoxidable
  • Cuadrada
  • Fondo plano para una mayor estabilidad
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 150 (L) x 150 mm (An)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 150 x 150 mm
Tipo de producto Cestillo de alambre