Learn More
Tuttnauer Cesta de alambre de acero inoxidable para autoclaves verticales
Código de producto. 17899548 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Autoclave vertical 2840
Autoclave vertical 3850
Autoclave vertical 5050
Autoclave vertical 5075
Dimensiones (L x An):
250 x 190 mm
250 x 380 mm
357 x 220 mm
357 x 330 mm
465 x 235 mm
465 x 350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17899548 Autoclave vertical 3850 357 x 220 mm cada uno
17859548 Autoclave vertical 2840 250 x 190 mm cada uno
17879548 Autoclave vertical 2840 250 x 380 mm cada uno
17889548 Autoclave vertical 3850 357 x 330 mm cada uno
17809558 Autoclave vertical 5075 465 x 235 mm cada uno
15123225 Autoclave vertical 5050 465 x 350 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17899548 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor BSK3870002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.10€
    313.95€ / paquete de 1
    Ahorro 66.15€
    17% Descuento
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Cesta de malla de alambre de acero inoxidable para botellas y uso general.
  • Cesta de alambre de acero inoxidable
Especificaciones
Descripción Número máximo de cestas: 3
Capacidad (imperial) 5,8 gal
Capacidad (métrico) 26 L
Fondo de la cámara (métrico) 22 cm
Dimensiones (L x An) 357 x 220 mm
Fondo de la cámara (imperial) 8,8 in
Para utilizar con (equipo) Autoclave vertical 3850
Longitud (imperial) 14,1 in
Longitud (métrico) 35.7 cm
Tipo de producto Cesta de autoclave