Learn More
Tuttnauer Cesta de alambre de acero inoxidable para autoclaves verticales
Tienda Tuttnauer ProductosDescripción
- Cesta de alambre de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Número máximo de cestas: 2 |
| Capacidad (imperial) | 8,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 39 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 33 cm |
| Dimensiones (L x An) | 357 x 330 mm |
| Fondo de la cámara (imperial) | 13,2 in |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclave vertical 3850 |
| Longitud (imperial) | 14,1 in |
| Longitud (métrico) | 35.7 cm |
| Tipo de producto | Cesta de autoclave |
| Mostrar más |