Learn More
Tuttnauer Cesta de alambre de acero inoxidable para autoclaves verticales
Código de producto. 17859548 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Autoclave vertical 2840
Autoclave vertical 3850
Autoclave vertical 5050
Autoclave vertical 5075
Dimensiones (L x An):
250 x 190 mm
250 x 380 mm
357 x 220 mm
357 x 330 mm
465 x 235 mm
465 x 350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17859548 Autoclave vertical 2840 250 x 190 mm cada uno
17879548 Autoclave vertical 2840 250 x 380 mm cada uno
17899548 Autoclave vertical 3850 357 x 220 mm cada uno
17889548 Autoclave vertical 3850 357 x 330 mm cada uno
17809558 Autoclave vertical 5075 465 x 235 mm cada uno
15123225 Autoclave vertical 5050 465 x 350 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17859548 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor BSK4110001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cesta de malla de alambre de acero inoxidable para botellas y uso general.
  • Cesta de alambre de acero inoxidable
Especificaciones
Descripción Número máximo de cestas: 2
Capacidad (imperial) 2,1 gal
Capacidad (métrico) 9.5 L
Fondo de la cámara (métrico) 19 cm
Dimensiones (L x An) 250 x 190 mm
Fondo de la cámara (imperial) 7,6 in
Para utilizar con (equipo) Autoclave vertical 2840
Longitud (imperial) 9,8 in
Longitud (métrico) 25 cm
Tipo de producto Cesta de autoclave
Dimensions (Dia. x H) 250 x 190 mm