Learn More
Tuttnauer Cesta de alambre de acero inoxidable para autoclaves verticales
Tienda Tuttnauer ProductosDescripción
- Cesta de alambre de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Número máximo de cestas: 1 |
| Capacidad (imperial) | 13,2 gal |
| Capacidad (métrico) | 60 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 35 cm |
| Dimensiones (L x An) | 465 x 350 mm |
| Fondo de la cámara (imperial) | 14 in |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclave vertical 5050 |
| Longitud (imperial) | 18,3 in |
| Longitud (métrico) | 46.5 cm |
| Tipo de producto | Cesta de autoclave |
| Mostrar más |