Learn More
Bochem™ Cestillo de alambre de acero inoxidable cuadrado, con 2 riostras
Código de producto. 10692112
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 200
500 x 300 x 250 mm
600 x 400 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10692112 500 x 300 x 250 mm cada uno
10576371 400 x 300 x 200 cada uno
10234271 600 x 400 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10692112 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 10073
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Coloque artículos de laboratorio en el cestillo de alambre de acero inoxidable cuadrado, con 2 riostras Bochem™. .
  • Anchura de malla 8 x 8 x 1 mm,
  • Cuadrada
  • Acero inoxidable
  • 2 riostras
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 500 (L) x 300 mm (An)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 500 x 300 x 250 mm
Tipo de producto Cestillo de alambre
matriz, red, conjunto 500 mm