Learn More
Tuttnauer Cesta de alambre de acero inoxidable para autoclaves de sobremesa
Tienda Tuttnauer ProductosDescripción
- Cesta de alambre de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Número máximo de cestas: 1 |
| Capacidad (imperial) | 15 gal |
| Capacidad (métrico) | 68 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 38 cm |
| Fondo de la cámara (imperial) | 15,2 in |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclave de sobremesa 5075 |
| Longitud (imperial) | 28,1 in. |
| Longitud (métrico) | 71.5 cm |
| Tipo de producto | Cesta de autoclave |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |