Learn More
Tuttnauer Cesta de alambre de acero inoxidable para autoclaves de sobremesa
Código de producto. 17879558 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Autoclave de sobremesa 2840
Autoclave de sobremesa 3850
Autoclave de sobremesa 3870
Autoclave de sobremesa 5075
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 180 x 160 mm
500 x 260 x 225 mm
680 x 260 x 225 mm
715 x 380 x 250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17879558 Autoclave de sobremesa 2840 400 x 180 x 160 mm cada uno
17889558 Autoclave de sobremesa 3850 500 x 260 x 225 mm cada uno
17809568 Autoclave de sobremesa 3870 680 x 260 x 225 mm cada uno
17899558 Autoclave de sobremesa 5075 715 x 380 x 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17879558 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor BSK4110005
Cesta de malla de alambre de acero inoxidable para botellas y uso general.
  • Cesta de alambre de acero inoxidable
Especificaciones
Descripción Número máximo de cestas: 1
Capacidad (imperial) 2,5 gal
Capacidad (métrico) 11.5 L
Fondo de la cámara (métrico) 18 cm
Fondo de la cámara (imperial) 7,4 in
Para utilizar con (equipo) Autoclave de sobremesa 2840
Longitud (imperial) 15,7 in
Longitud (métrico) 40 cm
Tipo de producto Cesta de autoclave
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 180 x 160 mm