Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Baño de agua de acero inoxidable
Código de producto. p-8009360
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
12 kg
Capacidad (métrico):
14 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
10727841 12 kg 14 L cada uno
1 options
Código de producto. 10727841 Proveedor GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ N.º de proveedor 1003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use this water bath for incubations and inactivations of cultures. GFL Gesellschaft fuer Labortec™ Stainless Steel Waterbaths are ideal for warming bacteriological media, processing chemical reactions or thawing frozen samples.
  • Compact, low-wear drive mechanism
  • Housing made of electrolytically galvanized, powder-coated steel sheet
  • DC motor with overload protection drives the unit
  • Open-loop electronic speed control, stepless
  • Constant speed during continuous operation
  • Clearly laid out control panel for easy operation: main switch with control lamp, rotary selector switch for setting and LED display for speed indication
  • Lever for the stopping device of the rotating rack, which guarantees easy clamping of the sample vessels
  • Rotating rack with ball bearings on both sides, able to accommodate a max. of 12 flasks/vessels, round or square/rectangular, up to a diameter of 110mm and a height of 270mm, in four planes, each plane with four holding frames
  • Drive is implemented via a v-belt and a sliding hub
  • Holding frame for safe, secure clamping of the sample vessels, made of stainless steel
Especificaciones
Temperatura ambiente 5°C a 99,9°C
Tipo de controlador Microprocesador
Descripción Waterbath
Capacidad (métrico) 14 L
Para utilizar con (equipo) Incubaciones e inactivaciones de cultivos
Intervalo de temperatura Ambient +5° to 99.9°C
Pantalla Digital LED
Para utilizar con (aplicación) Incubación/Inactivación
Material Acero inoxidable
Exactitud de temperatura 0,1 °C a 50 °C
Dimensiones (Pr x An x Al) 440 x 500 x 255 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 245 x 400 x 145 mm
Anchura (métrico) 440 mm
Anchura (métrico) interior 245 mm
Altura (métrico) 255 mm
Altura (métrico) interior 145 mm
Fondo (métrico) 440 mm
Fondo interior (métrico) 245 mm
Peso (métrico) 12 kg
Tensión 230 V
Vataje 1,5 kW
Frecuencia 50/60 Hz