Learn More
Cole-Parmer™ Serie WB-300 Stuart Baño de agua digital de uso general
Código de producto. 13121204
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 L
15 L
24 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13121204 24 L cada uno
13101204 6 L cada uno
13111204 15 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13121204 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1212281
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
La serie WB-300 Stuart El baño de agua digital de uso general es fácil de usar y de limpiar.
  • El dial analógico con pantalla digital de temperatura facilita su uso.
  • Las características de seguridad incluyen un sensor de nivel bajo de agua y protección contra sobretemperatura.
  • El tanque de acero inoxidable con esquinas redondeadas no atrapa la suciedad.
  • El drenaje integral simplifica los cambios de agua y la limpieza.
Estos baños de agua caliente fáciles de usar cuentan con una pantalla de temperatura LED con un dial analógico para realizar ajustes rápidos y fáciles del punto de ajuste. El sensor de nivel bajo de agua evita la ebullición en seco y el sistema de protección contra sobretemperatura monitorea la temperatura y controla el calentador en caso de falla.
El tanque de acero inoxidable y la robusta carcasa exterior ofrecen una excelente durabilidad. La tapa de policarbonato proporciona una vista completa del contenido del baño y reduce la pérdida de calor. Drene fácilmente el tanque utilizando el puerto de drenaje incorporado. El calentador está montado debajo del tanque, por lo que no estorba.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6,3 gal
Capacidad (métrico) 24 L
Intervalo de temperatura 25°C a 99,9°C
Tipo baño de agua
Material Acero inoxidable
Estabilidad de la temperatura ±0.5°C
Dimensiones (Pr x An x Al) 584 x 335 x 280 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 300 x 200 mm
Peso (métrico) 12,8 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz