Learn More
Cole-Parmer™ Serie WB-300 Stuart Baño de agua digital de uso general
Código de producto. 13111204
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 L
15 L
24 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13111204 15 L cada uno
13101204 6 L cada uno
13121204 24 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13111204 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1212271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00€
    975.72€ / paquete de 1
    Ahorro 84.28€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
La serie WB-300 Stuart El baño de agua digital de uso general es fácil de usar y de limpiar.
  • El dial analógico con pantalla digital de temperatura facilita su uso.
  • Las características de seguridad incluyen un sensor de nivel bajo de agua y protección contra sobretemperatura.
  • El tanque de acero inoxidable con esquinas redondeadas no atrapa la suciedad.
  • El drenaje integral simplifica los cambios de agua y la limpieza.
Estos baños de agua caliente fáciles de usar cuentan con una pantalla de temperatura LED con un dial analógico para realizar ajustes rápidos y fáciles del punto de ajuste. El sensor de nivel bajo de agua evita la ebullición en seco y el sistema de protección contra sobretemperatura monitorea la temperatura y controla el calentador en caso de falla.
El tanque de acero inoxidable y la robusta carcasa exterior ofrecen una excelente durabilidad. La tapa de policarbonato proporciona una vista completa del contenido del baño y reduce la pérdida de calor. Drene fácilmente el tanque utilizando el puerto de drenaje incorporado. El calentador está montado debajo del tanque, por lo que no estorba.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4 gal
Capacidad (métrico) 15 L
Intervalo de temperatura Ambiente +5 a 99,9 °C
Tipo baño de agua
Material Acero inoxidable
Modelo SWB15D
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz