Learn More
Gestigkeit Harry™ Baño de agua de acero inoxidable W 16
Código de producto. 10567472
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
W 16
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
10567472 W 16 cada uno
1 options
Código de producto. 10567472 Proveedor Gestigkeit Harry™ N.º de proveedor W16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1017.08€
    661.21€ / paquete de 1
    Ahorro 355.87€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Un baño de agua de acero inoxidable de alta calidad capaz de alcanzar temperaturas de hasta 95 °C.
  • Una opción robusta y económica para el funcionamiento continuo
  • Construido de forma segura en una carcasa de acero especial
  • Controlado por un termostato que es exacto hasta +/−1.5k y mejor
  • El sistema de protección contra el secado evita el sobrecalentamiento cuando no hay suficiente agua en el baño
  • Un fusible de temperatura proporciona protección adicional
  • El juego de anillos bajos (se vende por separado) permite que el agua condensada vuelva a caer en la bañera.
  • Vaso roscado para varilla de soporte
Especificaciones
Intervalo de temperatura De 30 °C a 95 °C
Material Acero inoxidable
Modelo W 16
Peso (métrico) 3,0 kg
Tensión 230 V
Vataje 1000 W