Learn More
Cole-Parmer™ Vaso de viscosidad EZ™ Series
Código de producto. 11795339 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 10 a 36 cSt
De 161 a 1401 cSt
De 19 a 156 cSt
De 64 a 596 cSt
De 79 a 784 cSt
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
11795339 De 161 a 1401 cSt cada uno
11765339 De 10 a 36 cSt cada uno
11709529 De 19 a 156 cSt cada uno
11775339 De 64 a 596 cSt 1 PCS
11785359 De 79 a 784 cSt cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11795339 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0870040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    423.04€ / paquete de 1
    Ahorro 37.96€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Mida la viscosidad con vasos de viscosidad de acero inoxidable. Los vasos de viscosidad EZ™ Series proporcionan una forma sencilla y económica de medir la viscosidad. Cuentan con un orificio mecanizado para garantizar su longitud y proporcionan un f
Para realizar una medición: Solo tiene que sumergir el vaso en el líquido de prueba para llenarlo. Tras retirar el vaso, mida el tiempo que tarda en producirse la primera interrupción en el flujo de líquido. Cada vaso se suministra con una tabla de conversión para determinar la viscosidad en centistokes (cSt) a partir del tiempo transcurrido.
  • Cumple las dimensiones especificadas en las normas ASTM D 4212.
  • Cumple con ASTM 816, D1084 y D4212
  • Vaso y mango de acero inoxidable
  • ± 3 % de tolerancia a la producción
  • El soporte carrusel de aluminio opcional admite hasta cinco vasos para un almacenamiento sencillo
Especificaciones
Tipo de producto Copa de viscosidad
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Una forma sencilla y económica de medir la viscosidad
Intervalo de velocidad De 161 a 1401 cSt