Descripción
- Esta bandeja de acero inoxidable 304 de calibre grueso puede soportar temperaturas de hasta 650 °F (343 °C).
- Tenga varios a mano para transportar suministros, instrumentos y otros artículos.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 10 x 6,5 in |
| Altura (métrico) | 1,9 cm |
| Longitud (métrico) | 25,4 cm |
| Material | Metálica |
| Tipo | Bandeja de uso general |
| Anchura (métrico) | 16,5 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | A mano para transportar suministros, instrumentos y otros artículos |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (imperial) | 10 in |
| Altura (imperial) | 0,75 in |
| Mostrar más |