Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cuencos para uso general, acero inoxidable 304
Código de producto. 11797255 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
858 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11797255 858 mL cada uno
11707265 2000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11797255 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 0727200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    40.47€ / paquete de 1
    Ahorro 12.53€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Cuencos para uso general de acero inoxidable (SS) 304 de calibre grueso con fondo plano y lados rectos para garantizar la estabilidad.
  • Estos cuencos resistentes y de lados rectos están hechos de acero inoxidable 304 con un acabado satinado que los hace fáciles de limpiar.
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 858 mL
Capacidad (imperial) 29 onzas.
Altura (métrico) 6,7 cm
Diámetro (imperial) 5 in
Diámetro (métrico) 127 mm
Altura (imperial) 2,6 in
Tipo de producto Cuenco universal