Learn More
Bochem™ Tijeras universales de acero inoxidable con mango de plástico
Código de producto. 10498242
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10498242 210 mm cada uno
10303951 190 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10498242 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 4251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.05€
    29.72€ / paquete de 1
    Ahorro 7.33€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Diseñado con mango ergonómico. Bochem™ Las tijeras universales de acero inoxidable con mango de plástico tienen una hoja de acero inoxidable.
  • Mango de plástico exterior
  • Mango de metal persistente
  • Hoja de acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras universales
Longitud (métrico) 210 mm
Material Acero inoxidable