Learn More
HUBER Unipump I de CC de acero inoxidable
Código de producto. 10783856
Cambiar vista
Click to view available options
Presión máxima:
1,0 bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Presión máxima Tamaño de la unidad
10783856 1,0 bar cada uno
1 options
Código de producto. 10783856 Proveedor HUBER N.º de proveedor 1085.0001.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3880.00€
    3668.84€ / paquete de 1
    Ahorro 211.16€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Cuenta con una bomba de presión externa.
  • Rodamiento fuera del circuito de líquido
  • Todas las piezas del circuito de líquido y la carcasa son de acero inoxidable
  • Funcionamiento manual (encendido/apagado) o externo a través de conector de 3 líneas:
  • Cable (opcional) para el contacto sin potencial de Unistat Tango y las Unistats de gran potencia
  • Compatible con termostatos y unichillers
Especificaciones
Altura global (métrico) 214 mm
Anchura global (métrico) 219 mm
Temperatura máx. (métrico) De -120 °C a +300 °C
Presión máxima 1,0 bar