Learn More
Thermo Scientific™ Uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Minimice los volúmenes muertos del sistema y garantice conexiones de alta presión fiables en su sistema de HPLC con las uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable.
Minimice los volúmenes muertos del sistema y garantice conexiones de alta presión fiables en su sistema de HPLC con las uniones, piezas en T y en cruz de acero inoxidable de Thermo Scientific™. Incluye dos tuercas y empalmes de acero inoxidable.
- Formatos de volumen muerto bajo o cero absoluto
- Incluye dos tuercas y empalmes de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Unión |
| Volumen de barrido | 0,025 μl |
| Incluye | Unión con 2 tuercas y empalmes de acero inoxidable |
| Descripción | Orificio pasante de 0,010 in |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Accesorios Upchurch Scientific/Parker |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.