Learn More
Schuett Biotec™ Giratorio de acero inoxidable
Código de producto. 10334181
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
160 mm
Altura (métrico):
45 mm
70 mm
Tipo:
Giratorio
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tipo Tamaño de la unidad
10334181 160 mm 70 mm Giratorio cada uno
10292911 160 mm 45 mm Giratorio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10334181 Proveedor Schuett Biotec™ N.º de proveedor 3361252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.35€
    499.00€ / paquete de 1
    Ahorro 251.35€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo Giratorio
Para utilizar con (equipo) Placas de Petri Petriturn-Mplus
Altura (métrico) 70 mm
Diámetro (métrico) 160 mm