Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubos de acero inoxidable
Código de producto. 13579000
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
2 m
Tamaño de la unidad:
2 metros
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
13579000 2 m 2 metros
1 options
Código de producto. 13579000 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 123751
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
SilFlow es una plataforma microfluídica para cromatografía de gases (GC) multidimensional
  • Conectividad para GC mejorada
  • Empalmes y tubos de repuesto disponibles
Especificaciones
Tipo Tubos
Diámetro exterior (imperial) 0,363 mm
Longitud global (métrico) 2 m
Material Acero inoxidable