Learn More
Blanco™ Carro de acero inoxidable
Código de producto. 11942778
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
11942778 cada uno
1 options
Código de producto. 11942778 Proveedor Blanco™ N.º de proveedor 569773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1644.55€
    462.06€ / paquete de 1
    Ahorro 1182.49€
    71% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Producido con un borde de perfil elevado completo que evita el deslizamiento de cualquier objeto sobre el borde. El carrito de acero inoxidable Blanco™ incluye ruedas giratorias para optimizar el direccionamiento.
  • Amortiguadores de ruido integrados y montados en la parte inferior de cada estante
  • Los bordes enrollados con perfil moldeado garantizan una alta capacidad de carga
  • Las costuras soldadas de una sola pieza conectan el bastidor de tubos a los estantes para una mayor estabilidad
  • Los raíles parachoques proporcionan protección contra impactos
  • 585 mm de espacio entre estantes
Especificaciones
Longitud del estante (métrico) 900 mm
Anchura (métrico) del estante 55 cm
Tipo de producto Carro de uso general
Certificaciones/conformidad DIN 18867-8
Altura (métrico) 950 mm
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Material Acero inoxidable
N.º de ruedas giratorias 4
N.º de estantes 2
Peso (métrico) 18 kg (ruedas sintéticas)
Tipo de rueda Ruedas giratorias