Learn More
AMSTA Rostfritt Carro de acero inoxidable con 4 ruedas
Código de producto. 11711786
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
350 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11711786 400 mm cada uno
11711776 350 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11711786 Proveedor AMSTA Rostfritt N.º de proveedor 5070850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.96€
    249.16€ / paquete de 1
    Ahorro 77.80€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Carro de acero inoxidable de alta calidad, disponible en varios tamaños.
  • Calidad
  • Costuras de soldadura invisibles
  • Acabado de grado farmacéutico
  • Producción sostenible
  • Hecho en Suecia
  • Dos ruedas con freno y dos ruedas sin freno
Especificaciones
Tipo Plataforma de tambor
Admite 1 Tambor (20 a 55 gal.)
Capacidad portante (imperial) 264.6 lb.
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Material Acero
Color Plata
Diámetro (métrico) 400 mm