Learn More
AMSTA Rostfritt Carro de acero inoxidable con 4 ruedas
Descripción
- Calidad
- Costuras de soldadura invisibles
- Acabado de grado farmacéutico
- Producción sostenible
- Hecho en Suecia
- Dos ruedas con freno y dos ruedas sin freno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Plataforma de tambor |
| Admite | 1 Tambor (20 a 55 gal.) |
| Capacidad portante (imperial) | 264.6 lb. |
| Capacidad portante (métrico) | 120 kg |
| Material | Acero |
| Color | Plata |
| Diámetro (métrico) | 350 mm |
| Peso (métrico) | 5.0 kg |