Learn More
Amsta Rostfritt Contenedor de transporte de acero inoxidable resistente a ácidos, sin faldón y con tapa.
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30284948
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30284948 100 L cada uno
30284936 20 L cada uno
30285004 25 L cada uno
30284912 30 L cada uno
30284962 50 L cada uno
30284895 75 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30284948 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 516091001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00€
    725.30€ / paquete de 1
    Ahorro 66.70€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contenedor de transporte de acero inoxidable de máxima calidad, a prueba de ácidos. Fabricado en acero inoxidable de 1 mm (EN1.4404). Destinado a antibióticos, vacunas, productos químicos y líquidos. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
  • Recipiente cilíndrico recto con acabado altamente pulido y diseño elegante.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 100 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)