Learn More
Amsta Rostfritt Botella presurizada de transporte de acero inoxidable
Código de producto. 30285058
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
15 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285058 10 L cada uno
30284896 15 L cada uno
30284910 20 L cada uno
30284876 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30285058 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 50633101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00€
    432.20€ / paquete de 1
    Ahorro 37.80€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Botella de transporte de acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 10 L
Color Plata
Material Acero inoxidable