Learn More
Amsta Rostfritt Frasco de transporte de acero inoxidable - Bidón de leche resistente al ácido con tapa
Código de producto. 30284958
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30284958 5 L paquete de 10
1 options
Código de producto. 30284958 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 5163151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2811.60€
    2424.00€ / paquete de 10
    Ahorro 387.60€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Frasco de transporte de acero inoxidable de la más alta calidad, a prueba de ácidos. Fabricado en acero inoxidable de 1 mm (EN1.4404). Destinado a antibióticos, vacunas, productos químicos y líquidos. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 5 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)