Learn More
Amsta Rostfritt Frasco de transporte de acero inoxidable - Resistente al ácido con tapa
Código de producto. 30285000
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
10 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285000 10 L paquete de 10
30284968 8 L paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30285000 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 51632101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5058.75€
    4374.00€ / paquete de 10
    Ahorro 684.75€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Frasco de transporte de acero inoxidable de la más alta calidad, a prueba de ácidos. Fabricado en acero inoxidable de 1 mm (EN1.4404). Destinado a antibióticos, vacunas, productos químicos y líquidos. Fabricado en Suecia.
  • Máxima calidad en acero inoxidable.
  • 316L/1.4404 a prueba de ácidos.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 10 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)