Learn More
Amsta Rostfritt Contenedor de transporte de acero inoxidable sin faldón ni tapa
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30284927
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30284927 100 L cada uno
30285056 20 L cada uno
30284946 25 L cada uno
30284933 30 L cada uno
30285044 50 L cada uno
30284887 75 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30284927 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 506091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    456.30€ / paquete de 1
    Ahorro 39.70€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contenedor de transporte en acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
  • Recipiente cilíndrico recto con acabado altamente pulido y diseño elegante.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 100 L
Color Plata
Material Acero inoxidable