Learn More
Amsta Rostfritt Contenedor de transporte de acero inoxidable con faldón y sin tapa
Código de producto. 30285053
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
150 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30285053 20 L cada uno
30285041 100 L cada uno
30284866 150 L cada uno
30284982 25 L cada uno
30284985 30 L cada uno
30284992 50 L cada uno
30284860 75 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30285053 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 50608200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.37€
    202.40€ / paquete de 1
    Ahorro 32.97€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Contenedor de transporte en acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
  • Recipiente cilíndrico recto con acabado altamente pulido y diseño elegante.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 20 L
Color Plata
Material Acero inoxidable