Learn More
Amsta Rostfritt Contenedor de transporte de acero inoxidable con faldón y sin tapa
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30285041
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
150 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30285041 100 L cada uno
30284866 150 L cada uno
30285053 20 L cada uno
30284982 25 L cada uno
30284985 30 L cada uno
30284992 50 L cada uno
30284860 75 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30285041 Proveedor Amsta Rostfritt N.º de proveedor 506081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00€
    492.00€ / paquete de 1
    Ahorro 45.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contenedor de transporte en acero inoxidable de máxima calidad. Fabricado en Suecia.
  • Acero inoxidable 304 /1.4301
  • Recipiente cilíndrico recto con acabado altamente pulido y diseño elegante.
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 100 L
Color Plata
Material Acero inoxidable